Learn More
Ansell Blouse de laboratoire AlphaTec™ 2000 STANDARD
Click to view available options
Style : W20B209
Description
- li>Barrière de protection éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration et les risques biologiques liés aux liquides et aux particules
- Ajustement optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Faible peluchage
Spécification
Spécification
Type de produit | Controlled Environments Lab Coat |
Dimensions | S |
Matériau | Laminé en polyéthylène microporeux non tissé |
Couleur | Blanc |
Certifications/Conformité | ASTM F1671 |
Certifications / conformité (Europe) | Protection partielle du corps uniquement, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 |
À utiliser avec (application) | Nettoyage et préparation des salles blanches, assistance et entretien des lignes de production, entretien des usines et des machines, services vétérinaires |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Blouse de laboratoire AlphaTec™ 2000 STANDARD >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu