Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Lab Coat Bound
Click to view available options
Dimensions:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Description
Designed to allow perspiration to escape from the suit and withstand saturation of liquid chemicals.
- Filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquids, and particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric to help reduce the risk of heat stress
- Optimized fit, improving wearer comfort and safety
- Low linting
Spécification
Spécification
Type de produit | Controlled Environments Lab Coat |
Dimensions | 2X-Large |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Microporous Non-woven Polyethylene Laminate |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Zipper |
Type de manchette | Élastique |
Jetable | Reusable |
Résistance | Fluids |
Modèle | Knee-length, 2000 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Lab Coat Bound >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu