Learn More
Ansell™ Combinaison AlphaTec™ 2000 STANDARD
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2X-Large
3X-Large
Description
Provides both protection and comfort with exceptional liquid and particulate protection.
- Ideal for a wide range of industrial applications
- Low hazard liquid chemical repellence, particle protection, protection from pesticides and barrier to biological agents.
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquids, and particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric to help reduce the risk of heat stress
- Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
- Anti-static, tested according to EN 1149-5
- Low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas
- Silicone free, critical in spray painting applications
Spécification
Spécification
Type de produit | Controlled Environments ESD Coveralls |
Dimensions | M |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Microporous Non-woven Polyethylene Laminate |
Couleur | Blanc |
Jetable | Reusable |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Elastic |
Type de goulot | Capuche |
Type de bouchon | Zipper |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
24Heures
12Minutes
51Secondes
9Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Combinaison AlphaTec™ 2000 STANDARD >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu