Learn More
Ansell Tablier Alphatec™ 2000 STANDARD avec manches liées - Modèle 214
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Description
- Barrière de protection éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration & les risques biologiques liés aux liquides et aux particules
- Sans silicone
- Peu pelucheux
Spécification
Spécification
Dimensions | M |
Matériau | Laminé microporeux |
À utiliser avec (application) | Critical and Controlled Environments |
Modèle | AlphaTec™ 2000-214 |
Type de couture | Lié |
Certifications / conformité (Europe) | EN 14126 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
29Heures
10Minutes
27Secondes
23Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Tablier Alphatec™ 2000 STANDARD avec manches liées - Modèle 214 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu