Learn More
Ansell Tablier Alphatec™ 2000 STANDARD avec manches liées - Modèle 214
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
60 pièces
Description
- Barrière de protection éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration & les risques biologiques liés aux liquides et aux particules
- Sans silicone
- Peu pelucheux
Spécification
Spécification
| Type | Apron |
| Dimensions | L |
| Matériau | Laminé microporeux |
| Couleur | White |
| Jetable | Limited-use |
| Type de bouchon | Hook and Loop (Rear) |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (application) | Critical and Controlled Environments |
| Modèle | AlphaTec™ 2000-214 |
| Type de couture | Lié |
| Afficher plus |