Learn More
Ansell Combinaison AlphaTec™ 1800 COMFORT - Modèle 195
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Description
- Capuches à 3 pièces
- Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastiques
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Passe-doigt
Spécification
Spécification
Dimensions | XL |
Matériau | Laminé en polyéthylène microporeux non tissé et polypropylène non tissé avec traitement antistatique (dos, dessous de bras et capuche) |
Couleur | Blanc, Bleu |
Type de couture | Lié |
Revêtement | Anti-Static Treatment (Back, Underarm and Hood) |
Certifications / conformité (Europe) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, US Ergo Certification |
À utiliser avec (application) | Nettoyage et préparation des salles blanches, peinture sur le corps notamment l’inspection de surface, assistance et entretien des lignes de production, nettoyage des usines et des machines, entretien des usines et des machines, applications de résine/fibre de verre, manipulation des poudres, après-vente à usage général |
Modèle | W18B195 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Combinaison AlphaTec™ 1800 COMFORT - Modèle 195 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu