Learn More
Texwipe™ Lingettes en polyester AlphaSorb™ HC
Pour les applications de classe ISO 5 et 6 (classe 100 et 1000)
216.00€ - 990.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes haute capacité AlphaSorb™ |
---|---|
Matériau | Polyester |
Autoclavable | Autoclavable |
Poids de base | 214 |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15608665
|
Texwipe™
TX2412 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) |
990.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15772396
|
Texwipe™
TX2418 |
46 x 46 cm (18 x 18 in) |
309.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15624536
|
Texwipe™
TX2409 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
216.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Grande lingette à deux plis 100 % en polyester à filaments continus en mode interlock double maille
- Pour l’application de solutions de nettoyage à des équipements pharmaceutiques et biopharmaceutiques
- Glisse en douceur sur les surfaces et ne s’accroche pas
- Très absorbant, avec de peu de particules et de matières extractibles
Informations sur la commande
Poids de base : 220 g/m2
Spécification
Lingettes haute capacité AlphaSorb™ | |
Autoclavable | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
2 plis |
Polyester | |
214 | |
Pour l'application de solutions de nettoyage sur les équipements pharmaceutiques et biopharmaceutiques. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Texwipe™ Lingettes en polyester AlphaSorb™ HC