Learn More
Texwipe™ 10 lingettes en polyester à bordure soudée AlphaSorb™
Pour applications de classe ISO 3 et 4
127.00€ - 1190.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes Vectra™ AlphaSorb™ |
---|---|
Matériau | Polyester |
Poids de base | 185 |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
Bords | Scellé |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15702396
|
Texwipe™
TX1050 |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | Non stérile |
127.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
18603943
|
Texwipe™
TX1052 |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | Non stérile |
1190.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15684977
![]() |
Texwipe™
TX3215S |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | Stérile |
1120.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure interlock indémaillable à double maille du polyester à filaments continus 100 %
- Lingette étanche à deux plis avec une très grande absorbance
- Lingette idéale pour une utilisation dans plusieurs environnements
- Excellent pour ramasser de grandes quantités de liquides et pour appliquer des produits chimiques
- Lingette résistante à l’abrasion avec une main souple et flexible
- Traçabilité d’un lot à l’autre
Informations sur la commande
Disponible à sec ou stérile. Poids de base : 185 g/m2.
Spécification
Lingettes Vectra™ AlphaSorb™ | |
185 | |
Scellé |
Polyester | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
Lingettes idéales pour une utilisation dans de multiples environnements |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Texwipe™ 10 lingettes en polyester à bordure soudée AlphaSorb™