Learn More
Texwipe™ Lingettes en polyester présaturées Alphasat™ CleanPak™
Code produit. p-210316 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 in (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Solution de saturation:
100% alcool isopropylique de qualité semi-conducteur
Alcool isopropylique à 70 % de qualité semi-conducteur
Conditionnement:
200 pièces
50 pièces
75 pièces
Code produit. 11575395
Marque: Texwipe™ TX1034
Pour les applications de classes ISO 3 et 5
  • Lingettes en maille de polyester en salle blanche présaturées avec diverses concentrations d’isopropanol IPA de qualité semi-conducteur (la lingette 100 % IPA est conçue pour les chambres à outils semi-conducteurs)
  • Vectra™ traité pour une qualité constante, peu d’ions extractibles et de résidus volatils et une inspection de qualité mains libres
  • Retirez les empreintes digitales et autres contaminants des surfaces médicales avant l’emballage et la stérilisation terminale
  • Une résistance supérieure résiste à l’abrasion sous une utilisation rigoureuse
  • Niveau de saturation IPA optimal
  • Élimine les problèmes d’entretien et de sécurité des flacons gicleur
  • Génération de particules la plus faible lorsqu’elle est introduite dans l’alcool
  • Traçabilité d’un lot à l’autre
Spécification
Type de produit Lingettes pré-saturées
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 10,2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10,16 cm
Matériau Polyester
Poids de base 158
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Dimensions (L x l) 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour l'essuyage général, le contrôle des déversements, le nettoyage et le polissage de l'acier inoxydable, revêtement de protection pour les pièces et le produit
Solution de saturation Alcool isopropylique à 70 % de qualité semi-conducteur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Texwipe wipers pre-wetted with 60-70% IPA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol