Learn More
Texwipe™ Lingettes en polyester présaturées Alphasat™ CleanPak™
Code produit. 11595395 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 in (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Solution de saturation:
100% alcool isopropylique de qualité semi-conducteur
Alcool isopropylique à 70 % de qualité semi-conducteur
Conditionnement:
200 pièces
50 pièces
75 pièces
Code produit. 11595395
Marque: Texwipe™ TX1039
Pour les applications de classes ISO 3 et 5
  • Lingettes en maille de polyester en salle blanche présaturées avec diverses concentrations d’isopropanol IPA de qualité semi-conducteur (la lingette 100 % IPA est conçue pour les chambres à outils semi-conducteurs)
  • Vectra™ traité pour une qualité constante, peu d’ions extractibles et de résidus volatils et une inspection de qualité mains libres
  • Retirez les empreintes digitales et autres contaminants des surfaces médicales avant l’emballage et la stérilisation terminale
  • Une résistance supérieure résiste à l’abrasion sous une utilisation rigoureuse
  • Niveau de saturation IPA optimal
  • Élimine les problèmes d’entretien et de sécurité des flacons gicleur
  • Génération de particules la plus faible lorsqu’elle est introduite dans l’alcool
  • Traçabilité d’un lot à l’autre
Spécification
Type de produit Lingettes pré-saturées
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,9 cm x 22,9 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,9 cm
Matériau Polyester
Poids de base 158
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour l'essuyage général, le contrôle des déversements, le nettoyage et le polissage de l'acier inoxydable, revêtement de protection pour les pièces et le produit
Solution de saturation Alcool isopropylique à 70 % de qualité semi-conducteur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopropanol