Learn More
Texwipe™ Lingettes pour sol de salle blanche AlphaLite™ II
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
600 x 250 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Grande taille pour une application améliorée sur les surfaces de sol
- La taille est compatible avec la plupart des systèmes de balai nettoyant
- Amélioration du contrôle de la contamination
- Convient pour une utilisation dans des environnements de classe 100, ISO 5 et de classe 1000, ISO 6
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 600 x 250 mm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des sols et pour l'application de solutions de nettoyage et de désinfectants sur les sols |
| Quantité d’emballage | 10 lingettes/Sachet, 34 Sachets/Carton |