Learn More
Acide alpha-(phénylthio)phénylacétique, 99 %
Code produit. 11302947
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10490-07-0
Formule moléculaire C14H12O2S
Poids moléculaire (g/mol) 244.308
Numéro MDL MFCD00066259
Clé InChI UOCQATUFLPHRNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl phenylsulfanyl acetic acid, 2-phenyl-2-phenylthio acetic acid, alpha-phenylthio phenylacetic acid, 2-phenyl-2-phenylsulfanyl acetic acid, 2-phenyl-2-phenylthioacetic acid, acmc-20alu8, phenylthio phenylacetic acid, phenylthio-phenyl acetic acid, phenyl phenylthio acetic acid, alpha-phenylthio-phenylacetic acid
CID PubChem 239605
Nom IUPAC Acide 2-phényl-2-phénylsulfanylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)SC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-(Phenylthio)phenylacetic acid
Point de fusion 99°C to 101°C
Quantité 25 g
Beilstein 2373923
Poids de la formule 244.31
Pourcentage de pureté 99%