Learn More
Chlorure de alpha-méthylbenzylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacons Chemseal™
Conditionnement:
50mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il aide dans la synthèse de l’acide polylactique hétérotactique à partir de lactide racémique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Sensible à l’air. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants
Il aide dans la synthèse de l’acide polylactique hétérotactique à partir de lactide racémique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Sensible à l’air. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-Methylbenzylzinc chloride |
| CAS | 117892-77-0 |
| Couleur | Noir à jaune |
| Densité | 0.965 g/mL |
| Conditionnement | Flacons Chemseal™ |
| Formule moléculaire | C8H9BrZn |
| Numéro MDL | MFCD01311436 |
| Quantité | 50 mL |
| Numéro UN | UN3399 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Afficher plus |