missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/4572R), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08468UV
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Monoclonal antibody specifically detects alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 2-methylacyl-CoA racemase, alpha-methylacyl-CoA racemase, CBAS4, EC 5.1.99.4, RACE, RM | |
| Recombinant full-length human alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR protein (Uniprot: Q9UHK6) | |
| 100 μg | |
| Lipid and Metabolism, Prostate Cancer, Signal Transduction | |
| 23600 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| AMACR/4572R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu