Learn More
Neville and More™ Flacon en verre Alpha
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,3 cm
3,86 cm
4.4 cm
6.2 cm
Couleur:
Ambré
Transparent
Description
- Flacons en verre ronds standard
- Flacons en verre légers
- Col identique, un bouchon pour toute la gamme
- Fabriqués en salle blanche
- Conditionnés dans des boîtes sous film plastique thermorétracté pour une meilleure propreté
- Col en verre inviolable
Spécification
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) interne | 3,3 cm |
Matériau | Verre (type 3) |
Nbre par carton | 110 |
Volume (métrique) jusqu’au rebord | 22 mL |
Closure Included | Non |
Forme | Coupe transversale, circulaire |
Hauteur (métrique) | 5,2 cm |
Type de produit | Flacon |
Taille du bouchon | 2,8 cm |