Learn More
Alpha-Estradiol, MedChemExpress
MedChemExpress Alpha-Estradiol is a weak estrogen and a 5α-reductase inhibitor which is used as a topical medication in the treatment of androgenic alopecia.
Marque: Medchem Express HY-B0141A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Alpha-Estradiol is a weak estrogen and a 5α-reductase inhibitor which is used as a topical medication in the treatment of androgenic alopecia.Spécification
Alpha-Estradiol | |
White | |
C18H24O2 | |
Alfatradiol Epiestradiol Epiestrol | |
C[C@@]12[C@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(O)=C4)[C@@]3([H])CC2 | |
272.38 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
57-91-0 | |
Research | |
500 mg | |
DMSO : 62.5 mg/mL (229.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) | |
272.38 | |
99.52% | |
Powder |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.