Learn More
alpha-D-Lactose, monohydrate, ACS reagent, ACROS Organics™
Code produit. 10238433
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Plastic bottle
Plastic bucket
Identifiants chimiques
CAS 5989-81-1, 63-42-3
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.312
Numéro MDL MFCD00150747
Clé InChI WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Synonyme alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
CID PubChem 104938
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-D-Lactose, monohydrate
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.03% max.
Spectre IR Authentic
Conditionnement Plastic bucket
Quantité 10 kg
Beilstein 31, 408
Merck Index 14, 5343
Conditions de rotation spécifiques + 54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Informations sur la solubilité 0.005% max. Insoluble Matter
Poids de la formule 360.3
Qualité Réactif ACS
Forme physique Crystalline Powder