Learn More
Thermo Scientific Chemicals alpha-D(+)-glucose, + de 99 %, anhydre
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | α-D(+)-Glucose |
Note relative au nom | Anhydrous |
Acidité | 0.15mL 0.1N NaOH/6g max. |
% min. CAS | 99.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 156.0°C to 158.0°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
Quantité | 25 kg |