Learn More
Tétrahydrate de sel disodique alpha-D-Glucose-1-phosphate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489952
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11489952
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12064.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56401-20-8 | C6H13Na2O9P | 306.114 g/mol
alpha-D-Glucose-1-phosphate disodium salt tetra hydrate is a glucose molecule that can be used in cellular catabolism. It is used as an intermediate in chemical and pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrahydrate de sel disodique phosphate1-alpha-D-Glucose est une molécule de glucose qui peut être utilisée dans le catabolisme cellulaire. Il est utilisé comme intermédiaire dans le secteur de la recherche chimique et pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Maintenir le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56401-20-8
Formule moléculaire C6H13Na2O9P
Poids moléculaire (g/mol) 306.114
Numéro MDL MFCD00150839
Clé InChI AQMGMJDBUKKFOG-PKXGBZFFSA-N
Synonyme alpha-d-glucose-1-phosphate disodium salt tetrahydrate
CID PubChem 131855210
Nom IUPAC sodium ;[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-yl] dihydrogénophosphate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OP(=O)(O)O)O)O)O)O.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-D-Glucose-1-phosphate disodium salt tetrahydrate
Point de fusion ∼138°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 376.16 (304.10 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%