Learn More
PCRmax Thermocycleur Alpha Cycler 4
Le thermocycleur PCRmax Alpha Cycler 4 dispose de quatre blocs contrôlés indépendamment pour une optimisation simplifiée de la température et de l’espace
Marque:  PCRmax 93945-08
17471.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24269" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15532895
  • 21875.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Ces thermocycleurs compacts fournissent des résultats reproductibles à chaque exécution, avec peu, voire aucune formation nécessaire
  • Les caractéristiques comprennent un écran tactile transparent, une programmation sécurisée spécifique à l’utilisateur, un couvercle chauffant réglable et un refroidissement actif des échantillons pour une meilleure amplification
  • Un programme Wizard génère un protocole spécifique à la séquence en quelques secondes, une façon rapide d’optimiser les nouveaux dosages
  • Les unités conservent également approximativement 1000 rapports pour une révision à une date ultérieure et fonctionnent sur une interface tablette Android™ HD intuitive
  • Enregistrez vos paramètres personnels sur un lecteur USB ; vous connecter est aussi simple que l’insertion de votre lecteur USB, aucun mot de passe n’est nécessaire
  • Les systèmes à quatre blocs prennent moins d’espace que deux ou quatre unités à bloc unique et coûtent moins cher que d’acheter plusieurs unités
  • Contrôlez chaque bloc séparément pour plus de polyvalence et une utilisation par plus d’une personne à la fois, ou exécutez-le sur le même programme pour augmenter le rendement
  • Chaque bloc possède également son propre couvercle chauffant indépendant - aucune interruption des dosages fonctionnant à différents réglages
Spécification
Spécification
50°C : ±0,25°C
33 x 70 x 53,5 cm
100 à 240 VCA
Tablette Android™ HD
Oui, de 35° à 115°C
Quatre plaques à 384 puits
10 à 100°C
Capacité quadruple à 384 puits
Thermocycleur
1° à 29°C
≤ 1000 programmes