Learn More
PCRmax Thermocycleur Alpha Cycler 4
Le thermocycleur PCRmax Alpha Cycler 4 dispose de quatre blocs contrôlés indépendamment pour une optimisation simplifiée de la température et de l’espace
Marque: PCRmax 93945-04
17388.88 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24269" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ces thermocycleurs compacts fournissent des résultats reproductibles à chaque exécution, avec peu, voire aucune formation nécessaire
- Les caractéristiques comprennent un écran tactile transparent, une programmation sécurisée spécifique à l’utilisateur, un couvercle chauffant réglable et un refroidissement actif des échantillons pour une meilleure amplification
- Un programme Wizard génère un protocole spécifique à la séquence en quelques secondes, une façon rapide d’optimiser les nouveaux dosages
- Les unités conservent également approximativement 1000 rapports pour une révision à une date ultérieure et fonctionnent sur une interface tablette Android™ HD intuitive
- Enregistrez vos paramètres personnels sur un lecteur USB ; vous connecter est aussi simple que l’insertion de votre lecteur USB, aucun mot de passe n’est nécessaire
- Les systèmes à quatre blocs prennent moins d’espace que deux ou quatre unités à bloc unique et coûtent moins cher que d’acheter plusieurs unités
- Contrôlez chaque bloc séparément pour plus de polyvalence et une utilisation par plus d’une personne à la fois, ou exécutez-le sur le même programme pour augmenter le rendement
- Chaque bloc possède également son propre couvercle chauffant indépendant - aucune interruption des dosages fonctionnant à différents réglages
Spécification
50°C : ±0,25°C | |
33 x 70 x 53,5 cm | |
100 à 240 VCA | |
Tablette Android™ HD | |
Oui, de 35° à 115°C | |
Trois plaques à 384 puits, un kit de 96 tubes de 0,2 ml ou un plaque à 96 puits |
10 à 100°C | |
Triple à 384 puits, capacité simple à 96 puits | |
Thermocycleur | |
1° à 29°C | |
≤ 1000 programmes |