Learn More
Alpha-chloro-o-xylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
20.80€ - 165.00€
Identifiants chimiques
CAS | 552-45-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9Cl |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.61 |
Numéro MDL | MFCD00000899 |
Clé InChI | VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methylbenzene, o-xylyl chloride, alpha-chloro-o-xylene, o-methylbenzyl chloride, o-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl, 2-methylbenzylchloride, 2-chloromethyl toluene, unii-eqt3v044tw |
CID PubChem | 11093 |
Nom IUPAC | 1-(chloromethyl)-2-methylbenzene |
SMILES | CC1=CC=CC=C1CCl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10744791
|
Thermo Scientific Acros
110150250 |
25 mL | Flacon en verre |
20.80€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10677442
|
Thermo Scientific Acros
110151000 |
100 mL | Flacon en verre |
45.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10127623
|
Thermo Scientific Acros
110155000 |
500 mL | Flacon en verre |
165.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
552-45-4 | |
140.61 | |
VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N | |
11093 | |
CC1=CC=CC=C1CCl |
C8H9Cl | |
MFCD00000899 | |
2-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methylbenzene, o-xylyl chloride, alpha-chloro-o-xylene, o-methylbenzyl chloride, o-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl, 2-methylbenzylchloride, 2-chloromethyl toluene, unii-eqt3v044tw | |
1-(chloromethyl)-2-methylbenzene |
Spécification
α-Chloro-o-xylene | |
98.5 | |
-2.0°C | |
1.0800g/mL | |
73°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3C6H4CH2Cl | |
MFCD00000899 | |
15,10289 | |
2-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methylbenzene, o-xylyl chloride, alpha-chloro-o-xylene, o-methylbenzyl chloride, o-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl, 2-methylbenzylchloride, 2-chloromethyl toluene, unii-eqt3v044tw | |
VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N | |
1-(chloromethyl)-2-methylbenzene | |
11093 | |
99% |
552-45-4 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
197.0°C to 199.0°C | |
Authentique | |
C8H9Cl | |
1.5405 to 1.5425 | |
05,364 | |
1.08 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,ketones and,chlorinated hydrocarbons | |
CC1=CC=CC=C1CCl | |
140.61 | |
140.61 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-013-8
- a-Chloro-o-xylene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.