Learn More
alpha-Bromo-gamma-butyrolactone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11423587
alpha-Bromo-gamma-butyrolactone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423587
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11423587
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17344.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5061-21-2
Formule moléculaire C4H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.99
Numéro MDL MFCD00005387
Clé InChI LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromo-4-butanolide, alpha-bromo-gamma-butyrolactone, 2-bromobutyrolactone, 3-bromodihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, 3-bromodihydro, 3-bromo-2-furanone, bromobutyrolactone, 2 3h-furanone, bromodihydro, .alpha.-bromo-.gamma.-butyrolactone, .alpha.-bromobutyrolactoneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 95463
Nom IUPAC 3-bromoxolan-2-one
SMILES BrC1CCOC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
Densité 1.994
Point d’ébullition 137°C to 139°C (6 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.508
Quantité 25 g
Beilstein 107800
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 164.99
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10246977 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberA17344.14,A17344.22
Numéro de lot10246321 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberA17344.14
Numéro de lotFA014421 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberA17344.14,A17344.22
Numéro de lot10221504 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberA17344.14,A17344.22
Numéro de lot10228845 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberA17344.14,A17344.22
Nom du produit
alpha-Bromo-gamma-butyrolactone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >