Learn More
Alpha,alpha,alpha-trifluorotoluène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
21.00€ - 223.11€
Identifiants chimiques
CAS | 98-08-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5F3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.11 |
Numéro MDL | MFCD00000372 |
Clé InChI | GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene |
CID PubChem | 7368 |
ChEBI | CHEBI:36810 |
Nom IUPAC | trifluorométhylbenzène |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10723901
|
Thermo Scientific Acros
139770500 |
50 mL | Flacon en plastique |
21.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10583301
|
Thermo Scientific Acros
139775000 |
500 mL | Flacon en plastique |
67.64€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10711614
|
Thermo Scientific Acros
139770025 |
2.5 L | Flacon en plastique |
223.11€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
98-08-8 | |
146.11 | |
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N | |
7368 | |
trifluorométhylbenzène |
C7H5F3 | |
MFCD00000372 | |
benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene | |
CHEBI:36810 | |
C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
Spécification
α, α, α-Trifluorotoluene | |
98-08-8 | |
100.0 | |
Incolore | |
102°C | |
Authentique | |
C7H5F3 | |
1.4130 to 1.415 | |
05, 290 | |
1.19 | |
Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in many organic solvents | |
C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F | |
146.11 | |
CHEBI:36810 | |
99+% |
99+% | |
99.0 | |
-29°C | |
1.1900g/mL | |
12°C | |
99% min. (GC) | |
C6H5CF3 | |
MFCD00000372 | |
15, 1113 | |
benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene | |
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N | |
trifluorométhylbenzène | |
7368 | |
146.11 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-635-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XT9450000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Chromosulfuric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid, Potassium dichromate
RUO – Research Use Only