Learn More
alpha,alpha,alpha’,alpha’-tétrabromo-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11478086
alpha,alpha,alpha’,alpha’-tétrabromo-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478086
250 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Code produit. 11478086
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14121.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene reacts with 5endo,6endo-bis-chlormethyl-norborn-2-en to obtain trans/cis-2,3-bis(chloromethyl)-1,4-methano-1,2,3,4-tetrahydroanthracene. Further, it is involved in the preparation of 1-(3-butenyl)-2-(deuteriomethyl)benzene by reacting with allylmagnesium bromide. In addition this, it is used to prepare exo-benzocyclobuteno-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanoanthracene by reacting with exo-1,4,4a,8b-tetrahydro-1,4-methanobiphenylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’α,α,α′,α′-tétrabromo-o-xylène réagit avec le 5endo,6endo-bis-chlorméthyl-norborn-2-en pour obtenir le trans/cis-2,3-bis(chlorométhyl)-1,4-méthano-1,2,3,4-tétrahydroanthracène. De plus, il participe à la préparation du 1-(3-butényl)-2-(deutériométhyl)benzène en réagissant avec le bromure d’allylmagnésium. En outre, il est utilisé pour préparer l’exo-benzocyclobuténo-1,2,3,4-tétrahydro-1,4-méthanoanthracène en réagissant avec l’exo-1,4,4a,8b-tétrahydro-1,4-méthanobiphénylène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13209-15-9
Formule moléculaire C8H6Br4
Poids moléculaire (g/mol) 421.752
Numéro MDL MFCD00000131
Clé InChI LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis dibromomethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis dibromomethyl, unii-3wg2h68vx4, o-xylylene tetrabromide, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrabromo-o-xylene, a,a,a',a'-tetrabromo-o-xylene, o-xylene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo, alpha,alpha,beta,beta-tetrabromo-o-xylene, acmc-209boi
CID PubChem 83234
Nom IUPAC 1,2-bis(dibromométhyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(Br)Br)C(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetrabromo-o-xylene
Point de fusion 114°C to 118°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 2211698
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 421.75
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251783 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
Numéro de lot10241315 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
Numéro de lot10240444 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
Numéro de lot10204984 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2023 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
Numéro de lot10117226 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
Nom du produit
alpha,alpha,alpha’,alpha’-tétrabromo-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >