Learn More
Bromure d’allyltriphénylphosphonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10655132
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1560-54-9
Formule moléculaire C21H20BrP
Poids moléculaire (g/mol) 383.27
Numéro MDL MFCD00011808
Clé InChI FWYKRJUVEOBFGH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme allyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl allylphosphonium bromide, phosphonium, triphenyl-2-propenyl-, bromide, allyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, allyltriphenyl-, bromide, allyltriphenylphosphonium bromide tal, triphenyl prop-2-enyl phosphanium bromide, 2-propenyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl prop-2-en-1-yl phosphanium bromide, wln: 1u2pr&r&r &e
CID PubChem 197740
Nom IUPAC triphényl(prop-2-ényl)phosphanium ; Bromure
SMILES [Br-].C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyltriphenylphosphonium bromide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 222.0°C to 225.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2P(C6H5)3Br
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 383.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyltriphenylphosphonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Bromure d’allyltriphénylphosphonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >