Learn More
Allyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
43.70€ - 159.00€
Identifiants chimiques
CAS 2550-04-1
Numéro MDL MFCD00009064
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326886
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04297.06
5 g
43.70€
5g
11336886
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04297.14
25 g
159.00€
25g
Description
Description
Allyltriethoxysilane is used as chemical additives and intermediates. It is used as general catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’allyltriéthoxysilane est utilisé comme additif chimique et intermédiaire. Il est utilisé comme catalyseur général.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
2550-04-1
MFCD00009064
Spécification
176°C to 177°C
2550-04-1
CH2=CHCH2Si(OCH2CH3)3
UN1993
21°C (69°F)
Hydrolyzes in water.
CCO[Si](CC=C)(OCC)OCC
204.34
204.34
1.407
0.953
Allyltriethoxysilane
C9H20O3Si
MFCD00009064
1772306
allyltriethoxysilane, silane, triethoxy-2-propenyl, triethoxyallylsilane, silane, allyltriethoxy, allytriethoxysilane, triethoxy prop-2-en-1-yl silane, silane, triethoxy-2-propen-1-yl, allyl triethoxysilane, acmc-2097bb
UMFJXASDGBJDEB-UHFFFAOYSA-N
triéthoxy(prop-2-ényl)silane
75692
97%
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H225
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 219-843-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante