Learn More
Allyltri-n-butylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Allyltri-n-butyltin acts as an allylation reagent for aldehydes catalyzed by chiral Lewis acids and ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate. It is also used to prepare homoallylic alcohols with trichloro-1,3,5-triazene. Further, it plays an important role for tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) catalyzed coupling reaction with iodoquinones and allyl acetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’Allyltri-n-butyltine agit comme réactif d’allylation pour les aldéhydes catalysés par les acides chiraux de Lewis et le trifluorométhanesulfonate d’ytterbium(III). Il permet de préparer des alcools homoallyliques avec du trichloro-1,3,5-triazène. De plus, il joue un rôle important pour la réaction de couplage catalysée par le tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0) avec les iodoquinones et les acétates d’allyle.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
L’Allyltri-n-butyltine agit comme réactif d’allylation pour les aldéhydes catalysés par les acides chiraux de Lewis et le trifluorométhanesulfonate d’ytterbium(III). Il permet de préparer des alcools homoallyliques avec du trichloro-1,3,5-triazène. De plus, il joue un rôle important pour la réaction de couplage catalysée par le tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0) avec les iodoquinones et les acétates d’allyle.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Allyltri-n-butyltin |
Densité | 1.079 |
Point d’ébullition | 100°C to 102°C (0.5 mmHg) |
Point d’éclair | 103°C (217°F) |
Indice de réfraction | 1.486 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2788 |
Beilstein | 3588340 |
Sensibilité | Air sensitive |
Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |