Learn More
Allylthiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-52280
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
109-57-9
MFCD00004940
HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
1549517
CHEBI:74079
prop-2-énylthiourée
C=CCNC(=S)N
109-57-9
MFCD00004940
HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
1549517
CHEBI:74079
prop-2-énylthiourée
C=CCNC(=S)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Allylthiourea
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70.0°C to 78.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1.5% max. (50°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H8N2S
Formule linéaire H2C=CHCH2NHCSNH2
Quantité 25 g
Beilstein 04, 211
Merck Index 15, 9515
Informations sur la solubilité Solubility in water: 67g/L (20°C). Other solubilities: 1370g/L methanol (20°C)- insoluble in benzene,soluble in ether,solutions of borax,benzoates,and urethane,slightly soluble in 70% alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 116.18
Poids de la formule 116.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, cristaux, granulés ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Allylthiourea
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./