Learn More
Allylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11466740
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Allylamine is used as monomer in deposition of the allylamine plasma polymer. It was used in generation of a chemical gradient via plasma co-polymerization of octadiene and allylamine polymer on nanoporous alumina. It was used to investigate the surface reactivity of substrates coated with thin layers of plasma polymerized allylamine films. It was used in a direct monocarboxymethylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’allylamine est utilisée comme monomère dans le dépôt du polymère plasmique d’allylamine. Elle a été utilisée dans la génération d’un gradient chimique via la co-polymérisation plasmique de l’octadiène et du polymère d’allylamine sur l’alumine nanoporeuse. Elle a été utilisée pour étudier la réactivité de surface des substrats enduits de fines couches de films d’allylamine polymérisés dans le plasma. Elle a été utilisée dans une réaction directe de monocarboxylation.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’air et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-11-9
Formule moléculaire C3H7N
Poids moléculaire (g/mol) 57.10
Numéro MDL MFCD00008199
Clé InChI VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
CID PubChem 7853
Nom IUPAC prop-2-en-1-amine
SMILES NCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylamine
Point de fusion -88°C
Densité 0.761
Point d’ébullition 53°C to 54°C
Point d’éclair −28°C (−18°F)
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire CH2=CHCH2NH2
Indice de réfraction 1.421
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2334
Beilstein 635703
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,287
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 57.1
Pourcentage de pureté ≥98%