Learn More
Sulfure d’allyle phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11321707
Sulfure d’allyle phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11321707
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11321707
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L04771.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5296-64-0
Formule moléculaire C9H10S
Poids moléculaire (g/mol) 150.24
Numéro MDL MFCD00014957
Clé InChI QGNRLAFFKKBSIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl phenyl sulfide, allylthio benzene, allyl phenyl sulfane, benzene, 2-propenylthio, allylphenyl sulfide, phenyl allyl sulfide, allylphenylthioether, allyl phenyl ;sulfane, sulfide, allyl phenyl
CID PubChem 79180
Nom IUPAC (prop-2-en-1-ylsulfanyl)benzene
SMILES C=CCSC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl phenyl sulfide
Densité 1.024
Point d’ébullition 223°C to 225°C
Point d’éclair >98°C (208°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.574
Quantité 10 g
Beilstein 1856940
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 150.24
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM31F019 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2025 Catalog NumberL04771.18,L04771.09
Numéro de lot10253813 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberL04771.09
Numéro de lot10217266 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2023 Catalog NumberL04771.18,L04771.09
Numéro de lot10200906 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2023 Catalog NumberL04771.18,L04771.09
Numéro de lotZ06H049 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2023 Catalog NumberL04771.09
Nom du produit
Sulfure d’allyle phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >