Learn More
Isothiocyanate d’allyle, 94 %, stabilisé avec 0,01 % d’alpha-tocophérol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-52117
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
57-06-7
MFCD00004822
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
5971
CHEBI:73224
3-isothiocyanatoprop-1-ène
C=CCN=C=S
57-06-7
MFCD00004822
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
5971
CHEBI:73224
3-isothiocyanatoprop-1-ène
C=CCN=C=S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Allyl isothiocyanate
Note relative au nom 94%
% min. CAS 92.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -80.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.0175g/mL
Point d’ébullition 151.0°C to 153.0°C
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H5NS
Formule linéaire H2C=CHCH2NCS
Indice de réfraction 1.5290 to 1.5310
Quantité 5 g
Beilstein 04, 214
Merck Index 15, 286
Gravité spécifique 1.0175
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L water (20°C). Other solubilities: ethanol of 65 vol%- 1:20 v/v,diethylphthalate - in all proportions,paraffin oil 65 cp- in all proportions,1,2-propanediol - 1:5 v/v,soluble in ether,acetone,benzene,cs2
Stabilisateur 0.01% alpha-tocopherol
Poids moléculaire (g/mol) 99.15
Poids de la formule 99.15
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl isothiocyanate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.