Learn More
Iodure d’allyle, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
84.42€ - 691.00€
Identifiants chimiques
CAS | 556-56-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5I |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.98 |
Numéro MDL | MFCD00001094 |
Clé InChI | HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene |
CID PubChem | 11166 |
Nom IUPAC | 3-iodoprop-1-ène |
SMILES | ICC=C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10236370
|
Thermo Scientific Acros
218540250 |
25 mL | Flacon en verre |
84.42€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10216420
|
Thermo Scientific Acros
218541000 |
100 mL | Flacon en verre |
262.31€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11954501
|
Thermo Scientific Acros
218545000 |
500 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
556-56-9 | |
167.98 | |
HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N | |
11166 | |
ICC=C |
C3H5I | |
MFCD00001094 | |
allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene | |
3-iodoprop-1-ène |
Spécification
Allyl iodide | |
-99.0°C | |
1.8300g/mL | |
18°C | |
96% min. (GC) | |
H2C=CHCH2I | |
MFCD00001094 | |
15,285 | |
allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene | |
HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N | |
3-iodoprop-1-ène | |
167.98 | |
167.98 | |
Liquide |
556-56-9 | |
Marron-rouge ou orange-rouge à jaune | |
102.0°C to 103.0°C | |
Authentique | |
C3H5I | |
1.5530 to 1.5550 | |
01,202 | |
1.83 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether | |
ICC=C | |
Copper | |
11166 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Mortel en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-130-4
- Allyl iodide, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.