Learn More
Chloroformate dʼallyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3756539 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
50mL
Code produit. 10472221
Marque: Thermo Scientific Acros 221740500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2937-50-0 | C4H5ClO2 | 120.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2937-50-0
Formule moléculaire C4H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 120.54
Numéro MDL MFCD00000648
Clé InChI CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl chloroformate, chloroformic acid allyl ester, allyl chlorocarbonate, allylchloroformate, 2-propenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-propenyl ester, formic acid, chloro-, allyl ester, hsdb 621, allylester kyseliny chlormravenci, allylester kyseliny chlormravenci czech
CID PubChem 18052
Nom IUPAC carbérochloridate de prop-2-ényle
SMILES C=CCOC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl chloroformate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Brun-rouge à jaune
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 109.0°C to 110.0°C
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO2CH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.4213 to 1.4233
Quantité 50 mL
Beilstein 03, 12
Fieser 12,15; 13,9
Gravité spécifique 1.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 120.54
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl chloroformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.