Learn More
Bromure d’allyle, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10609283
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-95-6, 75-56-9
Formule moléculaire C3H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 120.98
Numéro MDL MFCD00000244
Clé InChI BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl bromide, 3-bromopropene, 1-propene, 3-bromo, 3-bromopropylene, 3-bromo-1-propene, bromallylene, 2-propenyl bromide, 1-bromo-2-propene, propene, 3-bromo, allylbromide
CID PubChem 7841
Nom IUPAC 3-bromoprop-1-ène
SMILES C=CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl bromide
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -119.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.3900g/mL
Point d’ébullition 70.0°C to 71.0°C
Point d’éclair −1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Odeur The liquid has a pungent odor
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire H2C=CHCH2Br
Indice de réfraction 1.4680 to 1.4700
Quantité 10 L
Beilstein 01,201
Fieser 13,219
Merck Index 15,279
Gravité spécifique 1.39
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol, chloroform, ether,, carbontetrachloride and carbon disulfide
Stabilisateur 300ppm propylene oxide
Poids de la formule 120.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl bromide, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Allyl bromide, Propylene oxide
  • REA17-CMR1-Réservé aux utilisateurs professionnels