Learn More
Brady™ Étiquettes toutes saisons
Ce vinyle durable à faible rétreint avec adhésif ultra-puissant est idéal pour l’étiquetage des tuyauteries, des équipements, des étagères et de pratiquement toute autre surface industrielle.
Marque: Brady™ 174121
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ce vinyle durable à faible rétreint avec adhésif ultra-puissant est idéal pour l'étiquetage des tuyauteries, des équipements, des étagères et de pratiquement toute autre surface industrielle.
- Consommables extrêmement flexibles avec adhésif puissant et permanent pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et difficiles, notamment à l'extérieur
- S'adaptent et adhèrent aux surfaces difficiles, telles que les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyauteries revêtues de pare-vapeur et les boîtiers moulés par injection
- Résistent à l'exposition aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, au brouillard salin, aux nettoyants, aux détergents et à la crasse industrielle
- Résistance en extérieur de 8 à 10 ans en moyenne à des températures comprises entre -40 et 82°C (-40 et 180°F) et application à des températures aussi basses que -18°C (0°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Non autoclavable | |
M6C-1000-595-CL | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
50 ft. | |
-40°F to +180°F | |
0,004 in | |
50 ft. x 1 in. | |
15.24 m | |
25.4 mm |
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
Permanent Acrylic | |
Clear | |
Continue | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-40°C à +82°C | |
0.102 mm | |
50 ft. | |
1 in |