Learn More
Brady™ Étiquettes toutes saisons
Ce vinyle durable à faible rétreint avec adhésif ultra-puissant est idéal pour l’étiquetage des tuyauteries, des équipements, des étagères et de pratiquement toute autre surface industrielle.
Marque: Brady™ 173253
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Consommables extrêmement flexibles avec adhésif puissant et permanent pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et difficiles, notamment à l'extérieur
- S'adaptent et adhèrent aux surfaces difficiles, telles que les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyauteries revêtues de pare-vapeur et les boîtiers moulés par injection
- Résistent à l'exposition aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, au brouillard salin, aux nettoyants, aux détergents et à la crasse industrielle
- Résistance en extérieur de 8 à 10 ans en moyenne à des températures comprises entre -40 et 82°C (-40 et 180°F) et application à des températures aussi basses que -18°C (0°F)
Spécification
Non autoclavable | |
M7C-2000-595-CL | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M710, BMP71 | |
50 ft. | |
-40°F to +180°F | |
0,004 in | |
50 ft. x 2 in. | |
15.24 m | |
50.8 mm |
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
Permanent Acrylic | |
Clear | |
Continue | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-40°C à +82°C | |
0.102 mm | |
50 ft. | |
2 in |