Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rétinol tout-trans, 95 %
Code produit. p-190610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
500mg
Code produit. 10275441
Marque: Thermo Scientific Chemicals 347071000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le rétinol tout-trans, vitamine A, rétinol, nº CAS 68-26-8, est une vitamine liposoluble qui lie les récepteurs rétinoïdes dans les cellules.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le rétinol tout-trans, communément appelé vitamine A, est un nutriment essentiel liposoluble
• Le rétinol tout-trans est impliqué dans la signalisation hormonale via les récepteurs rétinoïdes
• Il s’agit d’un important régulateur de la division cellulaire et de l’apoptose
• Sa carence peut entraîner des troubles de la vision, des os, du système immunitaire et de la peau
Applications
• Convient à la recherche sur la différenciation cellulaire, le développement embryonnaire, l’immunologie et bien plus encore
• Qualité laboratoire, usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-26-8
Formule moléculaire C20H30O
Poids moléculaire (g/mol) 286.459
Numéro MDL MFCD00001552
Clé InChI FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Synonyme retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
CID PubChem 445354
ChEBI CHEBI:17336
Nom IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraen-1-ol
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau all-trans-Retinol
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Beilstein 06, III, 2787
Merck Index 15, 10211
Poids de la formule 286.46
Pourcentage de pureté ≥94%
Forme physique Poudre et gros morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • all-trans-Retinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.