Learn More
Buerkle™ All-Purpose jars with Screw Cap
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 mL
Description
- Tubes avec bouchon à vis
- Pour stocker et transportPP
- Tube : PP, transparent ; couvercle à vis : PP transparente
- Pas de fissures
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | PP |
Quantité | 1 |
Poids (métrique) | 0,04 kg |
Clarity | Transparent |
Closure Included | Oui |
Forme | Rond |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ All-Purpose jars with Screw Cap >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu