Learn More
Texwipe™ Lingettes en coton polyvalentes
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
6 x 6 in (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
300 pièces
600 pièces
Description
Pour applications de classe ISO 7
- Lingettes 100 % en coton fortes et très absorbantes tissées à partir de fibres de coton de haute qualité à longues fibres et à tissage serré
- La surface à motifs Twill sur les deux côtés des pièges à lingette élimine les contaminants de surface de la surface nettoyée
- Caractéristiques anti-statiques inhérentes à 40-60 % d’humidité relative
- Une absorption, une résistance, une résistance chimique et thermique exceptionnelles et une texture de surface uniforme rendent ces lingettes adaptées à une large gamme d’applications critiques
- Biais coupé à un angle de 45° pour s’assurer que les bords résistent aux effilochures et à la libération des fibres
- Autoclavables
Informations sur la commande
Poids de base : 180 g/m2
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes TexWipe™ |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Longueur (métrique) | 15,24 cm |
| Largeur (impériale) | 15,24 cm |
| Largeur (métrique) | 15,24 cm |
| Matériau | Coton |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Poids de base | 184 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Dimensions (L x l) | 6 x 6 in (15,24 x 15,24 cm) |
| Afficher plus |