Learn More
Buerkle™ Échantillonneur multicouche en acier inoxydable
Code produit. p-8001760 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 ml
130 ml
260 ml
Longueur (métrique):
550 mm
850 mm
1500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10034704
Marque: Buerkle™ 53162055
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’échantillonneur multicouche en acier inoxydable Buerkle™ permet de prélever des échantillons dans toutes les couches du récipient.
Échantillonneur pour toutes les couches, avec tube intérieur ouvert, pas de chambres séparées et grand volume d’échantillonnage. Pour les échantillons de toutes couches à travers toutes les couches de l’échantillon.
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 mm de diamètre
  • Nettoyage facile, pointe amovible
  • Excellent traitement, modèle robuste
  • Divers produits en vrac peuvent être recueillis avec les lances, de la poudre la plus fine aux grains de grande taille tels que le maïs ou les noix
  • Correspond à la norme ISTA pour des longueurs de semences de 10 mm (blé, avoine) et de 5 mm (lin, vesces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur toutes couches
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Comprend 3 ouvertures
Type de poignée En T
Capacité (impériale) 2,36 oz.
Capacité (métrique) 70 ml
Certifications/Conformité DIN
À utiliser avec (application) Pour les échantillons de toutes couches à travers toutes les couches de l’échantillon, les denrées alimentaires
Longueur (métrique) 550 mm