Learn More
S Murray™ Seringue à embout Luer en verre Samcotrade;
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez ces seringues pour une variété d’applications de recherche.Les seringues à pointe Luer tout en verre S Murray™ sont graduées et dotées de raccords en verre Luer.
ulliSeringue avec raccord Luer en verre/liliEntièrement interchangeable/li/ul
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Matériau | Glass |
| Type de produit | Seringue à embout Luer en verre |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Type de connexion | Embout Luer |
| Graduated | Oui |