Learn More
Molecular Probes™ Alkaline Phosphatase Live Stain
Coloration en direct de phosphatases alcalines
Marque: Molecular Probes™ A14353
267.90 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La coloration en direct de phosphatase alcaline est un produit d’imagerie de cellules souches qui permet aux utilisateurs de colorer différemment les cellules souches pluripotentes (CSP). Le colorant est un substrat fluorescent perméable aux cellules pour la phosphatase alcaline (AP) qui n’est pas toxique pour les cellules et qui se diffuse pendant deux heures. Le colorant en direct de la phosphatase alcaline se compose de 50 μL d’un colorant à base de fluorescéine 500X dans le DMSO, suffisant pour la coloration de deux plaques de 24 puits, quatre boîtes de 6 cm ou deux boîtes de 10 cm.Ce colorant en phase de phosphatase alcaline vous permet de :
Méthode de détection des cellules souches pluripotentes avec la phosphatase alcaline
AP est un marquage phénotypique des CSP, y compris les cellules souches embryonnaires (CES) non différenciées, les cellules souches pluripotentes induites (IPSC) et les cellules germinales embryonnaires (EGC). Bien que l’AP soit exprimée dans la plupart des types de cellules, son expression est très élevée dans les CSP. La coloration AP a donc été utilisée pour colorer différemment les CSP afin de les distinguer facilement des fibroblastes embryonnaires de souris (MEF) utilisés comme intermédiaires et fibroblastes parentaux couramment utilisés dans les expériences de reprogrammation.
Criblage de pluripotence sans sacrifier les colonies précieuses
La coloration en direct de la phosphatase alcaline est idéale pour le criblage des colonies au cours des premières étapes du flux de travail de reprogrammation puisque la coloration maintient la viabilité des cellules souches. Il peut également être utilisé ultérieurement comme outil de sélection négatif pour identifier les cellules non différenciées.
Coloration rapide des cellules
La coloration en direct de la phosphatase alcaline utilise un protocole facile, non permanent et viable pour l’identification des CSP dans vos expériences. Il suffit de diluer le colorant dans un milieu, de l’appliquer aux cellules, de le laver doucement et les cellules sont prêtes pour l’imagerie de fluorescence.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Cellules souches (iPS - souche pluripotente induite), cellules souches (embryonnaires) | |
Contient 1 flacon ambré.Stockage à -20°C. | |
Test de viabilité | |
Coloration en direct de phosphatases alcalines | |
Liquide | |
Différenciation | |
Lipides et membranes cellulaires |
Vert | |
Fluorescence | |
Système d’imagerie cellulaire Floid™, Microscope à fluorescence | |
Colorants classiques | |
1 tube | |
Glace carbonique | |
Substrat d’AP (phosphatase alcaline) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.