missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alkaline Phosphatase/ALPL Antibody (071), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-89224PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Alkaline Phosphatase/ALPL Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPL in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Alkaline Phosphatase/ALPL | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| 071 | |
| Western Blot | |
| Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme, alkaline phosphatase, liver/bone/kidney, alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme, alkaline phosphomonoesterase, APTNAP, AP-TNAP, EC 3.1.3.1, FLJ40094, FLJ93059, glycerophosphatase, HOPS, liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase, MGC161443, tissue-nonspecific ALP, TNAP, TNSALPMGC167935 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Alkaline Phosphatase/ALPL. | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers | |
| 249 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu