Learn More
Linden™ Pile bouton alcaline
Click to view available options
Ampérage:
Capacité : 70 mAh
Description
- Available in a variety of different voltages
- In button form
- High energy density
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pile alcaline |
| Quantité | 1 Ea. |
| Tension | 1.5 V |
| Ampérage | Capacité : 70 mAh |