Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarin 97 %
43.11€ - 1439.16€
Identifiants chimiques
CAS 72-48-0
Formule moléculaire C14H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.214
Numéro MDL MFCD00001201
Clé InChI RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1, 2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
CID PubChem 6293
ChEBI CHEBI:16866
Nom IUPAC 1,2-dihydroxyanthracène-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10796161
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
153690250
25 g Flacon en verre
43.11€
25g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10448310
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
153691000
100 g Flacon en verre
110.55€
100g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10327950
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
153695000
500 g Flacon en verre
373.86€
500g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13418388
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
153690025
2.5 kg Récipient en plastique
1439.16€
2.50kg
En stock
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
72-48-0
240.214
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
6293
1,2-dihydroxyanthracène-9,10-dione
C14H8O4
MFCD00001201
1, 2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
CHEBI:16866
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O
Spécification
Alizarin
97%
72-48-0
100.0
97%
MFCD00001201
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aromatic solvents, ether and hot, methanol, moderately soluble in ethanol
Authentique
1,2-dihydroxyanthracène-9,10-dione
6293
240.21
97%
Poudre fine
287.0°C to 289.0°C
430.0°C
96.0
96.0% min.
C14H8O4
1, 2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O
240.214
CHEBI:16866
2% max.
Pures
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-782-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CB6580000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Alizarin