Learn More
Merck Guide d’alignement pour filtration sous vide
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
:
Guide d’alignement pour filtration sous vide
Description
- Produit accessoire de filtration sous vide en verre Millipore
- 47 mm
- Diamètre : 58 mm
Spécification
Spécification
| Matériau | Silicone |
| Quantité | 5 / boîte |