Description
Selective inhibitor of protein tyrosine phosphatases localized to mitochondrion 1 (PTPMT1) (IC50 = 1.08 μM in vitro). Stimulates increased insulin secretion by β-cells in rat pancreatic islets. Displays antitcancer properties in FaDu cells. Also preserves functional hematopoietic stem cells ex vivo.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Alexidine dihydrochloride |
CAS | 1715-30-6 |
Formule moléculaire | C26H58Cl2N10 |
Numéro MDL | MFCD00082369 |
Quantité | 50 mg |
Synonyme | alexidine dihydrochloride, alexidine hydrochloride, dsstox_cid_25881, dsstox_rid_81197, dsstox_gsid_45881, 2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide, n,n-bis 2-ethylhexyl-3,12-diimino-, dihydrochloride, 2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide, n1,n14-bis 2-ethylhexyl-3,12-diimino-, hydrochloride 1:2, alexidine hcl, prestwick_42, n,n-bis 2-ethylhexyl-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide dihydrochloride |
Clé InChI | BRJJFBHTDVWTCJ-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | Cl.Cl.CCCCC(CC)CN=C(N)NC(N)=NCCCCCCN=C(N)NC(N)=NCC(CC)CCCC |
Nom IUPAC | 1-{N''-[6-({amino[N''-(2-ethylhexyl)carbamimidamido]methylidene}amino)hexyl]carbamimidamido}-N'-(2-ethylhexyl)methanimidamide dihydrochloride |
Poids moléculaire (g/mol) | 581.72 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alexidine dihydrochloride, Tocris Bioscience™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu