Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salts
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive forms of the Alexa Fluor dye that can be used as a reference standard for dye-conjugates. Choose from ten different Alexa Fluor free acid dyes that span the spectrum, from 350 to 750 nm, to meet your research needs.
Marque:  Molecular Probes™ A33078
376.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15421054
  • 495.00€ / 5mg
Expédition estimée: 05-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive, free acid forms of Alexa Fluor dyes. These carboxylic acid derivatives can be converted to an amine-reactive ester using standard chemical techniques or coupled to hydrazines, hydroxylamines, and amines in aqueous solution using EDAC.
L’acide carboxylique Alexa Fluor™ 532 est une forme non réactive de l’Alexa Fluor™ 532 qui peut être utilisée comme étalon de référence pour les conjugués de colorants. En outre, ce dérivé d’acide carboxylique peut être converti en ester réactif à l’amine en utilisant des techniques chimiques standard ou couplé à des hydrazines, des hydroxylamines et des amines en solution aqueuse en utilisant des carbodiimides hydrosolubles comme l’EDAC (N° de catalogue E2247).
Caractéristiques du colorant Alexa Fluor™ 532 :
  • Ligne laser : 532 nm
  • Maximum d’excitation : 530 nm
  • Maximum d’émission : 554 nm
    En savoir plus sur le colorant Alexa Fluor™ 532
    Le colorant Alexa Fluor™ 532 et ses conjugués ont des spectres d’excitation et d’émission qui sont intermédiaires entre ceux du colorant Alexa Fluor 488 fluorescent vert et du colorant Alexa Fluor 546 fluorescent orange. Il s’agit donc du colorant parfait pour une utilisation avec 532 sources d’excitation, y compris le faisceau Nd-Yag à double fréquence.
    Découvrez les avantages de la gamme de colorants Alexa Fluor™
    Comparés aux colorants classiques, les colorants Alexa Fluor™ sont plus brillants, plus photostables et plus résistants au pH entre 4 et 10. En règle générale, des degrés supérieurs de marquage sont réalisables sans absorption intramoléculaire en utilisant les colorants Alexa Fluor™. Pour obtenir davantage d’informations, consultez la rubrique Colorants Alexa Fluor™ couvrant l’ensemble du spectre visible et infrarouge du manuel Molecular Probes.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Alexa Fluor™ 532 Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salt
    Colorant
    Free acid
    Colorants Alexa Fluor
    548 nm
    5 mg
    Conserver au congélateur (-5 à -30°C).Conserver à l’abri de la lumière.
    Alexa Fluor™ 532
    Alexa Fluor™
    528 nm
    Promotions
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.