Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-mouse IgG
Anticorps secondaire IgG de chèvre anti-souris conjugué au poly-HRP. Le kit Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ associe la luminosité des colorants AlexaFluor à la forte amplification du signal de la réaction de marquage au tyramide induite par le poly-HRP pour produire
311.00€ - 616.00€
Spécification
Conjugué | Alexa Fluor 488 |
---|---|
Conditions d’expédition | Expédition à température ambiante ou sur gglace humide |
Gamme de produits | SuperBoost™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15611892
|
Invitrogen™
B40912 |
Suffisant pour 150 lames |
616.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15642232
|
Invitrogen™
B40941 |
Suffisant pour 50 lames |
311.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
L’amplification du signal de tyramide SuperBoost™ est la méthode la plus sensible pour la détection de cibles peu abondantes dans l’immunocytochimie fluorescente multiplexable (ICC), l’immunohistochimie (IHC ) et l’hybridation in situ (ISH).Caractéristiques :
- Haute sensibilité pour la détection de cibles de faible niveau ou difficiles à détecter par imagerie fluorescente
- Protocole et détection simples à l’aide de filtres standard
- Convient aux images multiplex haute résolution, co-étiquetées avec DAPI, anticorps secondaires et autres kits SuperBoost
- Nécessite 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les essais standard ICC / IHC / ISH
Avantages :
- Amélioration du signal à l’aide des tyramides Alexa Fluor : Utilisez les tyramides Alexa Fluor, qui réagissent avec HRP pour déposer du colorant Alexa Fluor lumineux et photostable sur les protéines environnantes et d’autres molécules similaires
- Amélioration du poly-HRP : Plusieurs enzymes HRP sont conjuguées à des polymères courts, ce qui améliore le signal par plusieurs fois par rapport aux systèmes HRP habituels
- Solution d’arrêt de réaction : Inclure une solution d’arrêt HRP pour arrêter la réaction HRP
- Réduction du bruit de fond : Inclure des bloqueurs pour l’élimination ou la réduction de la peroxydase endogène et des bruits de fond fluorescents
Durée de conservation :
- Stable pendant 6 mois après réception
Especificaciones
Alexa Fluor 488 | |
Expédition à température ambiante ou sur gglace humide | |
SuperBoost™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.